주요 문서
50245-U
Superspher® (4 μm) HPLC Column
phase C18 (octadecyl), 4 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
제품명
Superspher® HPLC Column, phase C18 (octadecyl), 4 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4 mm
material
stainless steel column
Quality Level
Agency
suitable for USP L1
제품 라인
Superspher®
특징
endcapped: no
제조업체/상표
Superspher®
포장
1 ea of
파라미터
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
25 cm × 4 mm
표면적
350 m2/g
Matrix
octadecyl
fully porous particle
기질 활성군
C18 (octadecyl) phase
입자 크기
4 μm
공극 크기
100 Å
작동 pH
2-7.5
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Superspher® HPLC column is ideal for complex sample mixtures requiring high peak capacity.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Superspher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)