주요 문서
502413
Upchurch PEEK Microtight® Connector
Butt connects 2 pieces of capillary. True zero dead volume design, pkg of 2 ea
동의어(들):
Microtight® Union
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
설명
zero dead volume
포장
pkg of 2 ea
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Connects 2 pieces of capillary tubing. True zero-dead volume design -- tubing pieces butt together. Use gauge plug (included) to properly seat tubing. Includes 2 MicroFingertight fittings.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Microtight is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)