추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
CofA
current certificate can be downloaded
포장
ampule of 1 mL
농도
2000 μg/mL in methanol
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
environmental
형식
multi-component solution
저장 온도
2-8°C
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
분석물
설명
2-Chlorophenol
3-Chlorophenol
4-Chlorophenol
2,4-Dinitrophenol
2,4-Dimethylphenol
2,3-Dichlorophenol
2,4-Dichlorophenol
2,5-Dichlorophenol
2,6-Dichlorophenol
3,4-Dichlorophenol
3,5-Dichlorophenol
o-Cresol
m-Cresol
p-Cresol
2-Nitrophenol
4-Nitrophenol
2,3,4-Trichlorophenol
2,3,5-Trichlorophenol
2,3,6-Trichlorophenol
2,4,5-Trichlorophenol
2,4,6-Trichlorophenol
3,4,5-Trichlorophenol
2,3,4,5-Tetrachlorophenol
2,3,4,6-Tetrachlorophenol
2,3,5,6-Tetrachlorophenol
2-Methyl-4,6-dinitrophenol
Pentachlorophenol
모두 보기 (27)
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
49.5 °F - closed cup
Flash Point (°C)
9.7 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.