material
stainless steel column
Quality Level
Agency
suitable for USP L1
설명
UHPLC Column
특징
endcapped
포장
pk of 1 ea
라벨링 범위
17% loading
파라미터
10000 psi max. pressure (700 bar)
65 °C temp. limit
기술
LC/MS: suitable
UHPLC: suitable
길이 × I.D.
150 mm × 0.3 mm
Matrix
fully porous particle support
기질 활성군
C18 bonding phase
입자 크기
2 μm
공극 크기
120 Å pore size
작동 pH
1.5-10.5
분리 기술
reversed phase
저장 온도
room temp
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Intended to be used in the separation of aflatoxins, aldehydes, alkaloids, antibiotics, catecholamines, explosives, oligonucleotides, esters, fat soluble vitamins, lipids, fatty acids, flavonoids, ketones, nitrosamines, nucleosides, PAHs, PCBs, peptides, pesticides, phenols, phthalates, preservatives, steroids, metabolized steroids, sulfonamides, sweeteners, and water soluble vitamins.
특징 및 장점
- Ultra-pure silica (99.999%) for excellent peak symmetry
- High separation efficiency
- Reproducible results from run-to-run and batch-to-batch
- Outstanding pH stability from pH 1.5 to 10.5
- No phase collapse when using highly aqueous mobile phases
- Good suitability for LC-MS applications
법적 정보
Purospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.