추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
Agency
ASTM® D5441
제품 라인
TraceCERT®
grade
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
포장
ampule of 1 mL
농도
1 % (w/w) each component in methyl tert-butyl ether
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
petroleum
형식
multi-component solution
저장 온도
2-8°C
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
기타 정보
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
법적 정보
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
분석물
설명
tert-Amyl methyl ether
tert-Butanol
tert-Butyl ethyl ether
Methanol
2-Methylbutane
2-Methyl-2-butene
Pentane
cis-2-Pentene
trans-2-Pentene
Triisobutylene
2,4,4-Trimethyl-1-pentene
모두 보기 (11)
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-27.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-33.0 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.