주요 문서
442639
Supelco
Methacrolein-2,4-DNPH
analytical standard
동의어(들):
Methacrolein-2,4-dinitrophenylhydrazone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2C=C(CH3)CH=NNHC6H3(NO2)2
CAS Number:
Molecular Weight:
250.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
41121813
PubChem Substance ID:
Grade
analytical standard
특징
standard type calibration
포장
ampule of 100 mg
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
204-206 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
environmental
형식
neat
저장 온도
room temp
SMILES string
CC(=C)\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H10N4O4/c1-7(2)6-11-12-9-4-3-8(13(15)16)5-10(9)14(17)18/h3-6,12H,1H2,2H3/b11-6+
InChI key
TUBWWZMXYOKKNG-IZZDOVSWSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)