주요 문서
43256
Supelco
Palmitic acid-1,2,3,4-13C4
analytical standard
동의어(들):
Hexadecanoic acid-1,2,3,4-13C4
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)11(13CH2)313CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
260.39
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
라벨링 범위
≥99%
mp
61-64 °C (lit.)
질량 이동
M+4
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCC[13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i13+1,14+1,15+1,16+1
InChI key
IPCSVZSSVZVIGE-FIZPRHLTSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
402.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
206.00 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)