주요 문서
42154
Supelco
Dodecanoic-1,2,3,4-13C4 acid
analytical standard
동의어(들):
Lauric acid-1,2,3,4-13C4
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C4C8H24O2
CAS Number:
Molecular Weight:
204.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
NACRES:
NA.13
Grade
analytical standard
분석
≥95.0% (GC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
라벨링 범위
≥99%
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O[13C]([13CH2][13CH2][13CH2]CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)/i9+1,10+1,11+1,12+1
InChI key
POULHZVOKOAJMA-BMHINFNASA-N
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)