주요 문서
33326
Supelco
Vials for Waters® 96-position carousel, 8 x 40 mm
volume 1 mL, clear glass vial, vial O.D. × H 8 mm × 40 mm, pkg of 1000 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
clear glass vial
polyethylene closure (starburst closure)
특징
closure type snap plug (included)
포장
pkg of 1000 ea
바이알 O.D. × 높이
8 mm × 40 mm
용적
1 mL
피팅
plug for 8 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This vial is designed to work in the Waters WISP™ 96 Position Autosampler. Avialable in clear Type 1 borosilicate glass. Vials feature thicker walls for safer sample handling.
법적 정보
Waters is a registered trademark of Waters
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)