material
red silicone septa
포장
pkg of 50 ea
길이 × O.D.
0.308 in. × 3.175 mm (0.125 in.)
응용 분야
environmental
일반 설명
Replacement septa for Mininert® valves, used in Mininert® valves, is available for screw-cap and crimp-top vials.
법적 정보
Mininert is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
필요하나 제공되지 않음
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객