material
clear glass vial
특징
closure type plug type (12 mm) for Versa Vial
포장
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 9.3 mm
용적
2 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Compatible with most autosamplers
The elongated vase-like neck of the Versa Vial accommodates variations in robotic arm settings while providing an exceptionally wide, 9 mm opening. This wide opening provides the largest target area of any autosampler vial and makes it easy to add samples to the vials using pipette tips.
- Shell vial ease-of-use
- Sample security
- Increased safety when emptying
The elongated vase-like neck of the Versa Vial accommodates variations in robotic arm settings while providing an exceptionally wide, 9 mm opening. This wide opening provides the largest target area of any autosampler vial and makes it easy to add samples to the vials using pipette tips.
법적 정보
Versa Vial is a trademark of J.G. Finneran Associates, Inc.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.