주요 문서
29053-U
Supelco
Screw cap (open-top), 9 mm thread, with liner
black polypropylene cap, PTFE/silicone/PTFE septum, pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
material
PTFE/silicone/PTFE septum
black polypropylene cap
특징
closure type black polypropylene hole cap
포장
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
피팅
thread for 9 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Pre-assembled 9 mm polypropylene hole-cap, with septum.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)