주요 문서
28873-U
Supelco
Super Clean (In-Line Design) Stainless Steel Click-On Connector
size 1/8 in., pkg of 2 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
SB.54
material
stainless steel
Quality Level
포장
pkg of 2 ea
크기
1/8 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)