주요 문서
28408-U
Supelco
Vacuum Adapter
I.D. 10 mm, pk of 1
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
13111000
NACRES:
NB.21
설명
for procesing packed and empty dioxin columns and dual-layer reversible carbon tubes individually using vacuum pressure
포장
pk of 1
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
I.D.
10 mm
응용 분야
food and beverages
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)