주요 문서
28159-U
Supelco
Omega Battery Charger
AC/DC input 120 V / 240 V AC, units charged: 5
동의어(들):
Five Unit Omega Charger/Adapter for Q-MAX Air Sampling Pumps, 110/220VAC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104008
NACRES:
NB.24
기술
active air sampling: suitable
응용 분야
air monitoring
environmental
industrial hygiene
호환성
for use with Escort Elf Air Sampling Pump
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)