주요 문서
27452
Supelco
Crimp seals with PTFE/silicone septa
silver aluminum seal (open center), seal diam. 13 mm, PTFE/silicone septum, pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
PTFE/silicone septum
silver aluminum seal (open center)
특징
closure type crimp seal
open center crimp seal, 13 mm
포장
pkg of 100 ea
씰 직경
13 mm
격막 두께
0.040 in. ± 0.005 in.
피팅
thread for 13
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)