주요 문서
27318
Supelco
Vials, screw top, clear glass
volume 1.1 mL, O.D. × H 12 mm × 32 mm, thread for 8-425
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
clear glass vial
설명
cap not included
특징
vial type screw top vial
포장
pkg of × 1000 ea
O.D. × H
12 mm × 32 mm
용적
1.1 mL
피팅
thread for 8-425
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)