주요 문서
27245
Supelco
Crimp seals with Viton® septa
silver aluminum seal, diam. 20 mm, open center, 8 mm center hole, black Viton® septum, thickness 0.76 mm, pkg of × 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
black Viton® septum
silver aluminum seal
특징
closure type crimp seal
closure type crimp seal
open center 8 mm center hole
포장
pkg of × 100 ea
직경
20 mm
두께
0.76 mm
피팅
thread for 20 mm
호환성
for use with 20mm crimp top vial
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)