주요 문서
2636801
Supelco
Inlet Liner, Splitless Type, Single Taper Design (unpacked)
pkg of 1 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
material
glass liner
설명
Universal flash
특징
glass flash insert
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Varian 03-918339-00 (OEM)
길이 × O.D. × I.D.
73 mm × 6.35 mm × 4.0 mm
호환성
for use with Varian 1075/1077 Injectors
technique used for 0.53 mm I.D. columns
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Varian (1075 and 1077 Injector)
기타 정보
I263680 --> material nos. 2636801 (1pk), 2636805 (5pk), & 2636825 (25pk).
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)