주요 문서
2631705
Supelco
Inlet Liner, for Packed GC (wool packed)
wool packed, pkg of 5 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
포장
pkg of 5 ea
길이 × O.D. × I.D.
112 mm × 6.0 mm × 3.0 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Deactivated (silanized) glass inlet liner for packed injection ports.
  • Fits PerkinElmer (AutoSystem)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)