주요 문서
26239
SGE Plunger-Protected Syringe, Fixed Needle
volume 10 μL, needle size 26 ga, needle L 50 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
42142600
material
bevel tip stainless steel needle
니들 크기
26 ga
설명
10F
특징
point style #2
포장
pkg of 10 ea
제조업체/상표
SGE 002033
니들 길이
50 mm
용적
10 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Extended protection tube from top of the flange to help prevent plunger bending during injection.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)