material
fused silica tubing
Quality Level
구성
methyl (deactivated)
포장
pkg of 1 ea
기술
gas chromatography (GC): suitable
길이 × I.D.
5.0 m × 0.53 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Deactivated non-polar fused silica tubing can be used as transfer lines, guard columns, or retention gaps, or to make your own columns. It is ideal for use with injection solvents such as alkanes, carbon disulfide, and ethers.
기타 정보
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.