material
stainless steel TD tube
특징
preconditioned
포장
pkg of 10 tubes
O.D. × L
1/4 in. × 3 1/2 in.
Matrix
Tenax GR
적합성
suitable for (extends range of Tenax TA)
응용 분야
environmental
industrial hygiene
호환성
for use with PerkinElmer ATD-50,ATD-400 and TurboMatrix (TMX) Series
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer Inc.
Tenax is a registered trademark of Buchem B.V.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.