주요 문서
24705
Supelco
Insert for 2 mL standard opening vial, 4.6 mm I.D.
volume 0.15 mL, conical clear glass (with polyflange), O.D. × H 5 mm × 29 mm, pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
conical clear glass (with polyflange)
포장
pkg of 100 ea
O.D. × H
5 mm × 29 mm
용적
0.15 mL
호환성
for use with 12 × 32mm vials with 4.6mm I.D.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Vial inserts do not restrict the use of smaller sample volumes with standard autosampler vials. Inserts are generally chosen based on the inner diameter of the vial neck. Standard opening vials (4.6 mm ID) require a 5 mm OD insert.
법적 정보
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)