주요 문서
23972
SGE Autosampler Syringe, SuperfleX Syringe
volume 10 μL, SK-10FX-HP-0.63, needle size 23 ga, needle L 42 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
cone tip stainless steel needle (point style 1)
니들 크기
23 ga
특징
needle type FX (cemented needle)
syringe type SuperfleX
포장
pkg of 6 ea
제조업체/상표
SGE 002838
니들 길이
42 mm
용적
10 μL
호환성
for use with Agilent/HP 7673 and 7683 autosampler
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
SuperfleX is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)