주요 문서
23322
Supelco
Rotameter Tripod Assembly
for use with Supelco rotameters (legs have leveling screws, unit has a built-in level)
동의어(들):
TRIPOD STAND ASSEMBLY
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41112500
호환성
for use with Supelco rotameters (legs have leveling screws, unit has a built-in level)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Use a rotameter tripod assembly to mount a rotameter anywhere.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)