주요 문서
22999
Supelco
Valco® Unions
internal reducing, bore 0.75 mm, for connecting 1/8 to 1/16 in.
동의어(들):
Internal reducing union
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
material
stainless steel (nuts and ferrules included)
포장
pkg of 1 ea
보어(bore)
0.75 mm
피팅
1/16 in. Valco
1/8 in. Valco
호환성
for connecting 1/8 to 1/16 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Stainless steel, unless noted otherwise. Nuts and ferrules included.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)