주요 문서
22823-U
Supelco
Supelpure HC Hydrocarbon Trap Refill
volume 474 cc
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
EC Number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
SB.54
용적
474 cc
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Activated charcoal.
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)