주요 문서
22488
Supelco
Supeltex M-2A Capillary Ferrule, General Purpose
Indented blank (drill to fit your column), pkg of 10 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
포장
pkg of 10 ea
호환성
Indented blank (drill to fit your column)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Characteristics: Seals at 1/4 turn past fingertight. High reusability. Won′t stick to metal or glass.
Material Composition: DuPont VESPEL SP-21 (85% polyimide, 15% graphite)
Maximum Temperature:
400 °C
Capillary ferrules have a precision bore which is centrally located. During assembly of a connector, fiber is fixed within the ferrule using adhesive before grinding and polishing for end preparation.
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Senior John M.
Optical Fiber Communications, 245-245 (2009)