주요 문서
22032
Swagelok® Reducer
Swagelok® 200-R-4, stainless steel, 1/8 in. Swagelok, for 1/4 in. tube
동의어(들):
Swagelok® 200-R-4,SS REDUCER 1/8X1/4 EA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115717
eCl@ss:
32035302
material
stainless steel
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Swagelok® 200-R-4
피팅
for 1/4 in. tube
1/8 in. Swagelok
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Nuts and ferrules included.
애플리케이션
Stainless steel Swagelok® reducer maybe used, for ending the top and bottom of continuous membrane fermentor separator (CMFS), used for ethanol fermentation and for increasing the performance of a bioreactor.
법적 정보
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Continuous membrane fermentor separator for ethanol fermentation.
Chung-Won C and Hwang S.
Journal of Membrane Science, 57 (1), 21-42 (1991)