주요 문서
21951
Valco® Precision Sampling plunger tips
size 1 mL, for use with VICI Series A, A-2, C, and D Pressure-Lok Gas Syringes, pkg of 2 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
PTFE
PTFE plunger tip
PTFE tip
주사기 크기
1 mL
설명
plunger tip for 1mL syringe
포장
pkg of 2 ea
제조업체/상표
VICI 013933
크기
1 mL
호환성
for use with Series A, A-2, C, & D Precision Sampling Syringe
for use with VICI Series A, A-2, C, and D Pressure-Lok Gas Syringes
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For series A, A-2, C, and D Pressure-Lok Gas syringes. For 25 μL to 250 μL syringes, factory repair only.
법적 정보
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)