주요 문서
20396
Supelco
Column Tag
engraved
, two straps, pkg of 50 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
포장
pkg of 50 ea
기술
gas chromatography (GC): suitable
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These aluminum tags are easily marked with a Burgess Vibrograver or other scribing tool, for a permanent record of important chromatographic data.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)