주요 문서
20389
Tubing Reamer
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
기술
gas chromatography (GC): suitable
일반 설명
This 5 in. hand tool does a fine job of opening and rounding tubing ends thet are cut. The tip is stainless steel for durability and inertness; and the handle is wood for comfort.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)