주요 문서
1505-U
Supelco
Coated GC Packing
phase 1.5% OV-225 + 1% H3PO4, matrix 60/80 Carbopack B support, bottle of 10 g
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
EC Number:
UNSPSC 코드:
23151817
NACRES:
SB.54
포장
bottle of 10 g
Quality Level
파라미터
60-220 °C temp. limit
기술
gas chromatography (GC): suitable
Matrix
60/80 Carbopack B support
기질 활성군
1.5% OV-225 + 1% H3PO4 phase
컬럼 유형
packed GC
호환성
for analyte group amines
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Ready-to-use coated packing for those wanting to pack their own columns.
픽토그램
Corrosion
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)