material
PET
square bottle
조인트
Joints threaded neck (38-430)
무균
sterile
특징
graduations
with cap
포장
pack of 48 ea (2 x pack of 24)
제조업체/상표
Nalgene® 842040-0650
용량
650 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
- Closure made up of high-density polyethylene (HDPE)
- Transparent and leakproof
- Sterilized by gamma radiation, Sterility Assurance Level (SAL) is 10-6
- Decreased permeability to CO2 and O2
- Non-cytotoxic and non-pyrogenic
- Bottle and closure are non-animal derived
- Graduated and neck ring for use with tamper-evident shrink sleeves
- Excellent gas barrier properties for easy shipping and storage of buffers, liquid media, and sera
- Light-weight, shatter-resistant, and space-saving square shape
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.