material
PET
square bottle
조인트
Joints threaded neck (38-430)
무균
sterile
특징
graduations
without cap
포장
pack of 24 ea (2 x pack of 12)
제조업체/상표
Nalgene 842044-1000
용량
1000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Nalgene® Square PET media bottles offer sterility, lightweight construction, and shatter resistance. They are specifically designed for use in filling lines.
특징 및 장점
- Has molded-in graduations and neck-ring.
- Non-cytotoxic, non-hemolytic, and non-pyrogenic.
- Exhibits exceptional gas barrier properties.
- Gamma irradiated to 10^-6 to achieve sterility assurance level (SAL).
- Composed of material free from ADC (animal derived component).
기타 정보
Closures for these bottles are sold separately.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.