주요 문서
Z763977
StripSpin 12 mini centrifuge
AC/DC input 230 V AC, European 2-pin plug
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161701
NACRES:
NB.22
설명
holds 12 position PCR strips
특징
CE compliant
to hold 4 8 position PCR strips
to hold 48 12 position PCR strips
포장
pkg of 1 ea
파라미터
2000 × g
5500 rpm
5500 rpm
기술
centrifugation: suitable
너비 × 길이 × 높이
5.5 in. (14 cm) × 7.9 in. (20 cm) × 4.4 in. (11.2 cm)
중량
2.2 lb
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The new StripSpin 12 Mini Centrifuge from Benchmark is the only mini centrifuge designed for centrifugation of 12 position PCR strips. With a fixed speed that produces 2,000 x g, this centrifuge is perfect for quick spin downs.
Simply close the lid and the unit quickly ramps up to 5500 rpm. Open the lid, and the rotor quickly decelerates for removal of samples.
Capacity:
  • 4 x 12 position PCR strips
  • 4 x 8 position PCR strips
  • 48 x 0.2 mL PCR tubes
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)