제조업체/상표
Benchmark Scientific H1000-MR-125
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The unique magnetic attachment method is widely recognized as the easiest way to instantly change between flask clamps of different sizes.
법적 정보
MAGic Clamp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
부속물
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객