material
polyethersulfone membrane
polystyrene housing
무균
non-sterile
특징
cap
graduations
포장
pack of 12 ea
제조업체/상표
TPP TP99955
재고 정보
not available in (available only in North America)
필터 면적
69 cm2
필터 용량
1000 mL
깔대기 용량
1000 mL
크기
108 mm × 108 mm × 143 mm
공극 크기
0.22 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
The family of TPP vacuum filtration rapid-Filtermax is unique for its quadratic form and excellent product features. Each filter set comprises an adapter for the vacuum connection hose with an inside diameter of 6-10 mm and an individually packed screw cap.
기타 정보
TPP recommends filling the liquid into the filter first and then applying the vacuum.
법적 정보
TPP is a registered trademark of TPP Techno Plastic Products AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.