특징
electronic: no
single-channel
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Sartorius 728040
용적
5-50 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The Sartorius Proline Plus pipettes of the Biohitfamily are high quality with a light pipetting force. With robust design, the Proline Plus is suitable for variable every day laboratory applications and covers the full range of 0.1μL to 10 mL.
- Reduced pipetting forces prevent RSI and improve the results
- Accurate and precise
- Contamination free pipetting with Safe-Cone Filters
- Robust design
- Easiest pipette to maintain
법적 정보
Proline is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.