주요 문서
Z748021
Reducing part for Hettich® swing-out rotor No. 1624
for 1 x 50 mL tubes (34 x 100 mm size)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
NACRES:
NB.22
특징
Holds 50 mL tubes
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Hettich 1331
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with 1481, 1490, 1495 (buckets)
법적 정보
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)