포장
pack of 150
제조업체/상표
Wilmad WG-BTNMR-7
튜브 길이
7 in.
튜브 O.D.
5 mm
적합성
suitable for NMR
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Ideal for use with 43, 60,& 80MHz manual sample loading benchtop NMR spectrometers, NMR Tubes have been tested in the most popular benchtop spectrometers to assure performance.
Type 1, Class B Borosilicate glass construction with disposable caps
Note: Not for use with high-field instruments or spinning experiments
Type 1, Class B Borosilicate glass construction with disposable caps
Note: Not for use with high-field instruments or spinning experiments
애플리케이션
NMR
특징 및 장점
Packaging allows for easy tube access and storage
법적 정보
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.