특징
no. of channels 2
CE, RoHS, WEEE Approved
accuracy ± 0.25%
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
KD Scientific 788088
길이 × 깊이 × 높이
28 cm (11 in.) × 39 cm (15 in.) × 21 cm (8 in.)
용적
0.0005—60 mL
중량
9.09 kg (21 lb)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This dual rate syringe pump can infuse simultaneously at different rates, or infuse with one syringe and withdraw with the other. When combined with a valve box, it provides the continuous delivery of a peristaltic or piston pump with the accuracy, absence of pulsation and low flow rates of a syringe pump. This functionality allows continuous infusion or withdrawal, 24 hours a day, 365 days a year with the accuracy and low flow of every KD Scientific syringe pump.
특징 및 장점
- Two separate syringe pumps in one instrument
- Large touch screen display allows quick and easy setup
- High or low pressure operation
- Compatible with a wide variety of syringes
- Continuous fluid delivery
- TTL, USB & RS-232 Communication
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.