주요 문서
Z744098
Cool Brick
parameter at 1 °C
동의어(들):
Cooling Box, dry block, tube cooling block, cooling block
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103025
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Diversified Biotech BRIK-2501
파라미터
at 1 °C (stable for 10 hours)
at 1 °C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Each Cool Brick allows up to 10 hours of benchtop temperature stability. For maximum cooling results freeze bricks overnight: 1°C Brick in standard freezer, -10°C Brick in a -80°C Freezer. Multiple Bricks can be used in rotation to maintain desired sample temperature.
애플리케이션
PCR
특징 및 장점
Up to 10 hours of benchtop temperature stability
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)