주요 문서
Z744063
eXTReme Universal fit PCR Plate Seal
polyester seal, non-sterile
동의어(들):
aluminium plate seal, long term storage seal, robotic plate seal, universal multiplate seal
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122410
NACRES:
NB.04
material
polyester seal
무균
non-sterile
포장
case of 100 ea
제조업체/상표
Excel Scientific XTR-LG-100
기술
PCR: suitable
길이
140.5 mm
너비
78.3 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
eXTReme is a trademark of Excel Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)