주요 문서
Z743613
Sigma-Aldrich
Color coded Tough-Tags, tube and spot labels
white to green, L × W × diam. 1.25 in. × 0.5625 in. × 0.44 in., roll of 500
동의어(들):
solvent resistant labels, temperature resistant labels
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
55121611
NACRES:
NB.35
포장
roll of 500
Quality Level
제조업체/상표
Diversified Biotech COLG-1000
길이 × 너비 × 직경
1.25 in. × 0.5625 in. × 0.44 in.
색상
white to green
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
COLOR-CODED TOUGH-TAGS
  • Easily differentiate samples and identify what you need
  • Translucent writing area keeps contents visible
  • Repositionable for up to thirty minutes
  • Adhesive strengthens over time
법적 정보
Tough-Tags is a trademark of Diversified Biotech
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)