주요 문서
Z743564
Petri-Seal adhesive sealing film
clear, L × W 12.5 in. × 32.9 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122410
NACRES:
NB.35
무균
non-sterile
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Diversified Biotech PSEAL-108C
길이 × 너비
12.5 in. × 32.9 in.
색상
clear
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
A sealing tape designed specifically for petri dishes and multiwell plates.
Conforms to the irregular perimeter to seal cover to plate, reduce evaporation, and prevent contamination. Waterproof, chemically resistant, and suitable for continuous use from −40 to +77°C. Heavy 5-mil (0.125 mm) thickness resists abrasion and puncture.
법적 정보
Petri-Seal is a trademark of C.B.S. Scientific Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)