material
Nylon
포장
pack of 100 ea
제조업체/상표
Diversified Biotech BBAG-3000
너비 × 길이
2 in. × 18 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Bake-Bags for efficient bake-sterilization of labware
- Bake-sterilize labware including: glass beakers, funnels, pipettes and metal devices
- Eliminates tears and pinholes that occur in foil wrap compromising sterility
- Save time by eliminating cumbersome foil wrapping or unwrapping
- Provides full visibility of item inside Bake Bag to facilitate handling of sterile item
- High temperature nylon polymer withstands 4 hour bake sterilization at 204°C or overnight baking at 190°C
- Pipette canister liners sized to provide clean metal-free containment within traditional metal canisters
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.