주요 문서
Z742662
Tube-O-Tank for use with the Tube-O-DIALYZER
small
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41123100
NACRES:
NB.24
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
G-BioSciences 786-145D
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Dialysis tank specifically designed for use with the Tube-O-DIALYZER. Two sizes are available that are suitable for Micro (Small) and Medi (Large) size Tube-O-DIALYZER Each tank will accommodate 7 Tube-O-DIALYZER and are supplied with floats.
법적 정보
Tube-O-DIALYZER is a trademark of Geno Technology, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)