주요 문서
Z742615
PAGE-Optimizer Sample Preparation Column
10 columns
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41123100
NACRES:
NA.56
특징
10 columns
포장
pkg of 10 ea
제조업체/상표
G-BioSciences 786-947
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
PAGE-Optimizer is a unique, spin column for the preparation of samples for SDS-PAGE. The columns contain a proprietary separation matrix that removes contaminants such as salts, detergents, cellular agents and other common buffering agents. PAGE-Optimizer helps eliminate smeared lanes, distorted and/ or smiling bands and swollen lanes. PAGE-Optimizer has also been shown to reveal protein bands previously masked by the above interfering agents.
Include: 10 columns
법적 정보
PAGE-Optimizer is a trademark of Geno Technology, Inc.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)